Läs mer
2-Iodophenylacetic acid, 97+%
Produktkod. 10529813 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10529813 1 g Glasflaska 1g
10636134 5 g Glasflaska 5g
10752675 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10529813 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 394040010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 18698-96-9 | C8H7IO2 | 262.04 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 18698-96-9
Molekylformel C8H7IO2
Molekylvikt (g/mol) 262.04
MDL-nummer MFCD00046546
InChI-nyckel IUHXGZHKSYYDIL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-iodophenylacetic acid, 2-2-iodophenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 2-iodo, 2-iodophenyl acetic acid, o-iodophenylacetic acid, 2-iodobenzeneacetic acid, 2-iodophenylaceticacid, pubchem2552, acmc-209eox, maybridge1_005605
PubChem CID 2780090
IUPAC-namn 2-(2-jodfenyl)ättiksyra
LEDER C1=CC=C(C(=C1)CC(=O)O)I
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Iodophenylacetic acid
CAS Min % 97.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 112°C to 114°C
Färg Grädde
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel IC6H4CH2CO2H
Kvantitet 1 g
Formel vikt 262.04
Procent renhet 97+%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Iodophenylacetic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.