Läs mer
2-jodofenylättiksyra, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Iodophenylacetic Acid |
| CAS | 18698-96-9 |
| Molekylformel | C8H7IO2 |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | 2-Iodobenzeneacetic Acid, o-Iodophenylacetic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7IO2/c9-7-4-2-1-3-6(7)5-8(10)11/h1-4H,5H2,(H,10,11) |
| LEDER | OC(=O)Cc1ccccc1I |
| IUPAC-namn | 2-(2-jodofenyl)ättiksyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 262.04 |
| Formel vikt | 261.9491 |