Läs mer
2-jodofenylättiksyra, TRC
Produktkod. 30403526
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30403526 5 g
1 options
Produktkod. 30403526 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI7175305G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Iodophenylacetic Acid
CAS 18698-96-9
Molekylformel C8H7IO2
Kvantitet 5 g
Synonym 2-Iodobenzeneacetic Acid, o-Iodophenylacetic Acid
InChI formel InChI=1S/C8H7IO2/c9-7-4-2-1-3-6(7)5-8(10)11/h1-4H,5H2,(H,10,11)
LEDER OC(=O)Cc1ccccc1I
IUPAC-namn 2-(2-jodofenyl)ättiksyra
Molekylvikt (g/mol) 262.04
Formel vikt 261.9491