Läs mer
2-jodfenylacetonitril, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11323366
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11323366 5 g 5g
11313366 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11323366 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L12767.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 40400-15-5 | C8H6IN | 243.047 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 40400-15-5
Molekylformel C8H6IN
Molekylvikt (g/mol) 243.047
MDL-nummer MFCD00040888
InChI-nyckel FPSGTRJUQLYLHE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-iodophenylacetonitrile, 2-2-iodophenyl acetonitrile, 2-iodobenzyl cyanide, o-iodophenylacetonitrile, benzeneacetonitrile, 2-iodo, o-iodobenzyl cyanide, acmc-20a7xu, 2-iodo-phenylacetonitrile, 2-iodo-phenyl-acetonitrile, 2-2-iodophenyl ethanenitrile
PubChem CID 4402282
IUPAC-namn 2-(2-jodfenyl)acetonitril
LEDER C1=CC=C(C(=C1)CC#N)I
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Iodophenylacetonitrile
Densitet 1.75
Kokpunkt 139°C to 140°C (13 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.617
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3276
Beilstein 2083106
Känslighet Light sensitive
Formel vikt 243.05
Procent renhet 96%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.