Läs mer
2-Iodopropane, 98+%, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Produktkod. 10254340 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
Förpackning:
Plastic Coated Glass bottle
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10254340 100 mL Plastic Coated Glass bottle 100ml
1 options
Produktkod. 10254340 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer I/0831/PB05
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
CAS 75-30-9
Smältpunkt -90°C
Färg Yellow
Kokpunkt 90°C
Förpackning Plastic Coated Glass bottle
Molekylformel C3H7I
MDL-nummer 1071
Kvantitet 100 mL
Synonym isopropyl iodide, propane, 2-iodo, 2-propyl iodide, sec-propyl iodide, isopropyliodide, 2-jodpropan, 2-jodpropan czech, 2-iodo-propane, i-propyl iodide, unii-67k05opz0e
InChI-nyckel FMKOJHQHASLBPH-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC(C)I
IUPAC-namn 2-iodopropane
Molekylvikt (g/mol) 169.993
PubChem CID 6362
Formel vikt 169.99g/mol
Fysisk form Liquid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Iodopropane
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.