Läs mer
2-jodopropan, 98+%, stab. med koppar
Produktkod. 11487347
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11487347 500 g 500g
11339599 25 g 25g
11477347 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11487347 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15066.36
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-08-2026
CAS: 75-30-9 | C3H7I | 169,993 g/mol
2-Jodpropan används för att framställa smörsyra och isosmörsyra, som ett lösningsmedel, som också används inom medicin och organisk syntes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden 2-jodopropan används för att framställa smörsyra och isosmörsyra
, som lösningsmedel, även använt i medicin och organisk syntes.
Löslighet Lösligt i
vatten (1,4g/L).
Anteckningar
Ljuskänslig. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Förvara behållaren väl tillsluten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 75-30-9
Molekylformel C3H7I
Molekylvikt (g/mol) 169.993
MDL-nummer MFCD00001071
InChI-nyckel FMKOJHQHASLBPH-UHFFFAOYSA-N
Synonym isopropyl iodide, propane, 2-iodo, 2-propyl iodide, sec-propyl iodide, isopropyliodide, 2-jodpropan, 2-jodpropan czech, 2-iodo-propane, i-propyl iodide, unii-67k05opz0e
PubChem CID 6362
IUPAC-namn 2-jodpropan
LEDER CC(C)I
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Iodopropane
Namnnotering stabilized with copper
Smältpunkt -90°C
Densitet 1.701
Kokpunkt 88°C to 90°C
Flampunkt 42°C (107°F)
Analysprocentintervall 98%, stabilized with copper
Odör Recognizable
Brytningsindex 1.4982
Kvantitet 500 g
UN-nummer UN2392
Beilstein 1098244
Känslighet Light sensitive
Merck Index 14,5214
Löslighetsinformation Soluble in water(1.4g/L).
Formel vikt 169.99
Procent renhet ≥98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.