Läs mer
2-jodopropan, 98+%, stabiliserat
Produktkod. 10124180 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10124180 500 mL Glasflaska 500ml
10011880 100 mL Glasflaska 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10124180 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer 164965000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-10-2026
CAS: 75-30-9 | C3H7I | 169,99 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 75-30-9 , 7440-50-8
Molekylformel C3H7I
Molekylvikt (g/mol) 169.99
MDL-nummer MFCD00001071
InChI-nyckel FMKOJHQHASLBPH-UHFFFAOYSA-N
Synonym isopropyl iodide, propane, 2-iodo, 2-propyl iodide, sec-propyl iodide, isopropyliodide, 2-jodpropan, 2-jodpropan czech, 2-iodo-propane, i-propyl iodide, unii-67k05opz0e
PubChem CID 6362
IUPAC-namn 2-jodpropan
LEDER CC(C)I
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Iodopropane
Namnnotering 98+%
CAS Min % 98.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -90,0 °C
Färg Färglös till gul
Densitet 1.7000g/mL, 1.7
Kokpunkt 90,0 °C
Flampunkt 42 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (CH3)2CHI
Brytningsindex 1,4972 till 1,4992
Kvantitet 500 mL
Beilstein 01, 114
Merck Index 15, 5260
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: lätt löslig. Andra lösligheter: blandbar med kloroform, eter, alkohol och bensen
Stabilisator koppar
Formel vikt 169.99
Procent renhet 98+%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.