Läs mer
2-jodopropan-d7, CDN
Produktkod. 30318169
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30318169 5 g
30314154 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30318169 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND52505G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Upptäck 4000+ högkvalitativa deutererade compounds, som skickas direkt från lager för snabbhet. Vi erbjuder många unika API:er, inklusive aktiva läkemedelsingredienser, nitrosaminer, aminosyror, steroider, gaser, bekämpningsmedel och fettsyror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Iodopropane-D7
CAS 101927-33-7
Molekylformel C3 D7 I
Kvantitet 5 g
Synonym Propane-1,1,1,2,3,3,3-d7, 2-iodo- (9 CI), 2-Iodopropane-d7, 2-Iodo-1,1,1,2,3,3,3-heptadeuteriopropane, Isopropyl-d7 iodide, Perdeuterioisopropyl iodide, 2-Iodopropane-D7, 2-Iodopropane-1,1,1,2,3,3,3-d7
InChI formel InChI=1 S/C3H7I/c1-3(2)4/h3H,1-2H3/i1D3,2D3,3 D
LEDER [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])(I)C([2 H])([2 H])[2 H]
IUPAC-namn 1,1,1,2,3,3,3-heptadeuterio-2-jodopropan
Molekylvikt (g/mol) 177.0353
Formel vikt 177,0032 g/mol
Procent renhet 98 atom % D, min 98% kemisk renhet