Läs mer
2-Jodopropan (stabiliserat med koppar), TRC
Produktkod. 30004146
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30004146 50 g
30004030 1 g
30004284 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30004146 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI71879550G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 75-30-9
Molekylformel C3 H7 I
Molekylvikt (g/mol) 169.99
Synonym Propane, 2-iodo- (8CI, 9CI, ACI), 2-Iodopropane (ACI), 1-Methylethyl iodide, 2-Propyl iodide, Isopropyl iodide, sec-Propyl iodide
IUPAC-namn 2-jodopropan
LEDER CC(C)I
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Iodopropane
Kvantitet 50 g
InChI formel InChI=1S/C3H7I/c1-3(2)4/h3H,1-2H3
Formel vikt 169.9592