Learn More
2-Iodopyrazin, 95 %
Product Code. 11386699
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet unitSize
11386699 1 g 1g
11396699 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11386699 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H26244.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-08-2026
Add to basket
CAS: 32111-21-0 | C4H3IN2 | 205,986 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 32111-21-0
Molekylformel C4H3IN2
Molekylvikt (g/mol) 205.986
MDL-nummer MFCD01319019
InChI-nyckel OYWPFIUVDKHHGQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym iodopyrazine, 2-iodo-pyrazine, 2-iodo-1,3-diazine, iodo-pyrazine, 2-iodo pyrazine, pyrazine, 2-iodo, acmc-1ad2s
PubChem CID 642841
IUPAC-namn 2-jodpyrazin
LEDER C1=CN=C(C=N1)I
Specifications
Kemiskt namn eller material 2-Iodopyrazine
Densitet 2.086
Kokpunkt 109°C to 110°C (34 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.655
Kvantitet 1 g
Känslighet Light sensitive
Formel vikt 205.98
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.