Läs mer
2-Iodopyridine-4-carboxylic acid, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11365095
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11365095 1 g 1g
15494017 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11365095 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H31002.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 58481-10-0 | Molecular Formula: C6H4INO2 | Molecular Weight: 249.007 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 58481-10-0
Molekylformel C6H4INO2
Molekylvikt (g/mol) 249.007
MDL-nummer MFCD06800803
InChI-nyckel FALCXGCLOUKBSP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-iodoisonicotinic acid, 2-iodo-isonicotinic acid, 2-iodo-4-pyridinecarboxylic acid, 4-pyridinecarboxylic acid, 2-iodo, 2-iodopyridine-4-carboxylicacid, pubchem16692, 4-pyridinecarboxylicacid, 2-iodo, 2-iodopyridine-4-carboxylic acid
PubChem CID 14530245
IUPAC-namn 2-iodopyridine-4-carboxylic acid
LEDER C1=CN=C(C=C1C(=O)O)I
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Iodopyridine-4-carboxylic acid
Smältpunkt ∽210°C (decomposition)
Kvantitet 1 g
Känslighet Light sensitive
Formel vikt 249.01
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.