Läs mer
2-Iodopyridine, 95%
Produktkod. 15459538
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15459538 25 g 25g
15449538 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15459538 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H63062.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 5029-67-4 | C5H4IN | 205.00 g/mol
2-Jodopyridin är ett reagens som används vid framställning av humana NAD+-beroende 15-hydroxiprostaglandindehydrogenashämmare.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 2-jodopyridin är ett reagens som används vid framställning av humana NAD
+-beroende 15-hydroxiprostaglandindehydrogenashämmare.
Löslighet
Något löslig i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i tättsluten behållare. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5029-67-4
Molekylformel C5H4IN
Molekylvikt (g/mol) 205.00
MDL-nummer MFCD00464928
InChI-nyckel CCZWSTFVHJPCEM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-iodo-pyridine, pyridine, iodo, iodopyridine, 2-iodo pyridine, 2-iodopyridine, 2-pyridyl iodide, 2-pyridyl iodide;, pyridine, 2-iodo, pubchem4074, acmc-1avou
PubChem CID 221126
IUPAC-namn 2-jodpyridin
LEDER IC1=CC=CC=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Iodopyridine
Smältpunkt 52°C (decomposition)
Färg Gult
Densitet 1.928 g/mL
Brytningsindex 1.632
Kvantitet 25 g
Beilstein 105790
Känslighet Light sensitive
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 205
Procent renhet 95%
Fysisk form Fast
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.