Läs mer
2-Iodopyridine, 98%
Produktkod. 10586474 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10586474 1 g Glasflaska 1g
10746265 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10586474 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 379330010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 5029-67-4 | C5H4IN | 205.00 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5029-67-4
Molekylformel C5H4IN
Molekylvikt (g/mol) 205.00
MDL-nummer MFCD00464928
InChI-nyckel CCZWSTFVHJPCEM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-iodo-pyridine, pyridine, iodo, iodopyridine, 2-iodo pyridine, 2-iodopyridine, 2-pyridyl iodide, 2-pyridyl iodide;, pyridine, 2-iodo, pubchem4074, acmc-1avou
PubChem CID 221126
IUPAC-namn 2-jodpyridin
LEDER IC1=CC=CC=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Iodopyridine
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Densitet 1.9280g/mL, 1.928
Kokpunkt 52.0°C (0.9 mmHg)
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 204.99
Procent renhet 98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Iodopyridine
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.