Läs mer
2-Iodoresorcinol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15447597
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet unitSize
15447597 1 g 1g
1 options
Produktkod. 15447597 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H35941.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 41046-67-7 | C6H5IO2 | 236.008 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Iodoresorcinol
CAS 41046-67-7
Smältpunkt 107°C to 109°C
Molekylformel C6H5IO2
MDL-nummer MFCD09701440
Kvantitet 1 g
Känslighet Light sensitive
Synonym 2-iodoresorcinol, 2-iodo-1,3-benzenediol, 1,3-benzenediol, 2-iodo, 2-iodo-1,3-dihydroxybenzene, iodoresorcinol, ambkkkkk491, acmc-1aol8, 1,3-benzenediol,2-iodo, 2-iodo-benzene-1,3-diol, 2-iodo-1,3-benzenediol #
InChI-nyckel BNJXHRMYHDWZKL-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC(=C(C(=C1)O)I)O
IUPAC-namn 2-jodbensen-1,3-diol
Molekylvikt (g/mol) 236.008
PubChem CID 616833
Formel vikt 236.01
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.