Läs mer
2-Iodosobenzoesyra, 97 %
Produktkod. 11358346
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11358346 5 g 5g
11348346 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11358346 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L15606.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
CAS: 304-91-6 | C7H5IO3 | 264,018 g/mol
1-Organsulfonyloxi-1,2-bensiodoxol-3-(lH)-oner (3, 4, 5) kan framställas i ett steg från 2-jodobensoesyra och motsvarande sulfonsyror. 2-karboxidifenyljodoniumsalter framställdes genom syrakatalyserad kondensation av 2-jodobensoesyra med bensen, mesitylen och cyklohexylbensen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
1-Organsulfonyloxi-1,2-bensiodoxol-3-(lH)-oner (3, 4, 5) kan framställas i ett steg från 2-jodobensoesyra och motsvarande sulfonsyror. 2-karboxidifenyljodoniumsalter framställdes genom syrakatalyserad kondensation av 2-jodobensoesyra med bensen, mesitylen och cyklohexylbensen.
Löslighet Olösligt i
vatten.
Anteckningar
Ljuskänslig. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel, ljus.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 304-91-6
Molekylformel C7H5IO3
Molekylvikt (g/mol) 264.018
MDL-nummer MFCD00002401
InChI-nyckel IFPHDUVGLXEIOQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-iodosobenzoic acid, o-iodosobenzoic acid, o-iodosylbenzoic acid, o-iodosobenzoate, benzoic acid, 2-iodosyl, benzoic acid, o-iodoso, 2-iodosyl benzoate, benzoic acid, iodosyl, ortho-iodosylbenzoic acid, 3h-1,2-benziodoxol-1-ium, 3-oxo-, hydroxide
PubChem CID 67537
ChEBI CHEBI:52698
IUPAC-namn 2-jodosylbensoesyra
LEDER C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)I=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Iodosobenzoic acid
Smältpunkt ∽230 °C (dekomposition)
Kvantitet 5 g
Beilstein 1939973
Känslighet Ljuskänslig
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 264.02
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.