Läs mer
2-Iodothiofen, 98 %, stick. med koppar
Produktkod. 11495343
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11495343 100 g 100g
11485343 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11495343 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12898.22
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 3437-95-4 | C4H3IS | 210,032 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3437-95-4
Molekylformel C4H3IS
Molekylvikt (g/mol) 210.032
MDL-nummer MFCD00005424
InChI-nyckel ROIMNSWDOJCBFR-UHFFFAOYSA-N
Synonym thiophene, 2-iodo, 2-thienyl iodide, 2-iodo-thiophene, .alpha.-iodothiophene, iodothiophene, thiophene, iodo, alpha-iodothiophene, a-iodothiophene, thiophene,iodo, 2-iodo thiophene
PubChem CID 18921
IUPAC-namn 2-jodtiofen
LEDER C1=CSC(=C1)I
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Iodothiophene
Namnnotering stabiliserad med koppar
Smältpunkt -40 °C
Densitet 2.064
Kokpunkt 182 °C
Flampunkt 71 °C (159 °F)
Brytningsindex 1.652
Kvantitet 100 g
Beilstein 104666
Känslighet Ljuskänslig
Formel vikt 210.04
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.