Läs mer
2-jodtiofen, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10226630 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 mL
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10ml
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10226630 10 mL Glasflaska 10ml
1 options
Produktkod. 10226630 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 187880100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
CAS: 3437-95-4 | C4H3IS | 210,03 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Iodothiophene
Namnnotering 98+%
CAS 3437-95-4
CAS Min % 98.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -40,0 °C
Färg Brun-röd till grön-gul
Densitet 1.9000g/mL, 1.9
Kokpunkt 181,0 °C till 185,0 °C
Flampunkt 71 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C4H3IS
Brytningsindex 1,6510 till 1,6530
MDL-nummer MFCD00005424
Kvantitet 10 mL
Beilstein 17, 34
Synonym thiophene, 2-iodo, 2-thienyl iodide, 2-iodo-thiophene, .alpha.-iodothiophene, iodothiophene, thiophene, iodo, alpha-iodothiophene, a-iodothiophene, thiophene,iodo, 2-iodo thiophene
InChI-nyckel ROIMNSWDOJCBFR-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CSC(=C1)I
IUPAC-namn 2-jodtiofen
Molekylvikt (g/mol) 210.03
PubChem CID 18921
Formel vikt 210.03
Procent renhet 98+%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Iodothiophene
Signalord
  • Fara||Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.