Läs mer
2-Jodotoluen, 98 %
Produktkod. 11495337
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11495337 25 g 25g
11405347 100 g 100g
11415347 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11495337 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22697.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-10-2026
CAS: 615-37-2 | C7H7I | 218,037 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 615-37-2
Molekylformel C7H7I
Molekylvikt (g/mol) 218.037
MDL-nummer MFCD00001042
InChI-nyckel RINOYHWVBUKAQE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-iodotoluene, o-iodotoluene, o-tolyl iodide, benzene, 1-iodo-2-methyl, o-methyliodobenzene, toluene, o-iodo, iodotoluene, ortho-iodotoluene, 2-methyliodobenzene, unii-8ok4h85t07
PubChem CID 5128
ChEBI CHEBI:39813
IUPAC-namn 1-jod-2-metylbensen
LEDER CC1=CC=CC=C1I
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Iodotoluene
Densitet 1.713
Kokpunkt 210 °C till 212 °C
Flampunkt 90 °C (194 °F)
Brytningsindex 1.609
Kvantitet 25 g
Beilstein 1634294
Känslighet Ljuskänslig
Formel vikt 218.04
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.