Läs mer
2-jodotoluen, TRC
Produktkod. 30403099
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30403099 1 g
30401505 5 g
30392604 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30403099 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI7243001G
 Begränsad artikel
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 615-37-2
Molekylformel C7H7I
Molekylvikt (g/mol) 218.03
Synonym 1-Iodo-2-methylbenzene, 2-Methyl-1-iodobenzene, 2-Methyliodobenzene, 2-Methylphenyl Iodide, 2-Tolyl Iodide, NSC 3774, o-Iodotoluene, o-Methyliodobenzene, o-Methylphenyl Iodide, o-Tolyl Iodide
IUPAC-namn 1-jod-2-metylbensen
LEDER Cc1ccccc1I
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Iodotoluene
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C7H7I/c1-6-4-2-3-5-7(6)8/h2-5H,1H3
Formel vikt 217.9592