Läs mer
2-jodoxybensoesyra, TRC
Produktkod. 30408517
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30408517 1 g
1 options
Produktkod. 30408517 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI7294001G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Iodoxybenzoic Acid
CAS 61717-82-6
Molekylformel C7 H5 I O4
Kvantitet 1 g
Synonym 1-Hydroxy-1,2-benziodoxol-3(1H)-one 1-Oxide, 1-Hydroxy-1,3-dioxo-3H-benz[d][1,2]iodoxol, 1-Hydroxy-3H-benz[d][1,2]iodoxol-1,3-dione, 1-Hydroxyl-2-benziodoxol-3(1H)-one 1-oxide, IBX, NSC 366248, SIBX
InChI formel InChI=1S/C7H5IO4/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)8(10,11)12-7/h1-4H,(H,10,11)
LEDER OI1(=O)OC(=O)c2ccccc12
IUPAC-namn 1-hydroxy-1-oxo-1λ^{5},2-benziodoxol-3-one
Molekylvikt (g/mol) 280.02
Formel vikt 279.9233