Läs mer
2-iso-Propyl-d7-5-methyl-d3-phenol-3,4,6-d3, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Thymol-d13 |
| CAS | 1219798-93-2 |
| Molekylformel | C10 2H13 H O |
| Kvantitet | 0.1 g |
| Synonym | Thymol D13 (1-methylethyl D7) |
| InChI formel | InChI=1 S/C10H14O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h4-7,11 H,1-3H3/i1D3,2D3,3D3,4 D,5 D,6 D,7 D |
| LEDER | [2 H]c1c([2 H])c(c(O)c([2 H])c1C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])(C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC-namn | 2,4,5-trideuterio-6-(1,1,1,2,3,3,3-heptadeuteriopropan-2-yl)-3-(trideuteriomethyl)phenol |
| Molekylvikt (g/mol) | 163.3 |
| Formel vikt | 163.1861 g/mol |
| Visa mer |