Läs mer
2-Isobutyl-1,3-dithiane, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11417004
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11417004 5 g 5g
11427004 25 g 25g
11437004 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11417004 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21471.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 69824-23-3
Molekylformel C8H16S2
Molekylvikt (g/mol) 176.336
MDL-nummer MFCD00040290
InChI-nyckel WGIHYSKTNRQNHP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-isobutyl-1,3-dithiane, 2-2-methylpropyl-1,3-dithiane, 1,3-dithiane, 2-2-methylpropyl, wgihysktnrqnhp-uhfffaoysa
PubChem CID 7567618
IUPAC-namn 2-(2-methylpropyl)-1,3-dithiane
LEDER CC(C)CC1SCCCS1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Isobutyl-1,3-dithiane
Brytningsindex 1.5315
Kvantitet 5 g
Formel vikt 176.35
Procent renhet 97%