Läs mer
2-Isobutyl-3-methoxypyrazine, 99%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10687011 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10687011 1 g Glass bottle 1g
1 options
Produktkod. 10687011 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 412690010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Isobutyl-3-methoxypyrazine
Namnnotering 99%
CAS 24683-00-9
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Färg Colorless
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C9H14N2O
Brytningsindex 1.4912 to 1.4932
MDL-nummer MFCD00006128
Kvantitet 1 g
Synonym 2-isobutyl-3-methoxypyrazine, 3-isobutyl-2-methoxypyrazine, 2-methoxy-3-2-methylpropyl pyrazine, 2-methoxy-3-isobutylpyrazine, 2-methoxy-3-isobutyl pyrazine, 1dzk, pyrazine, 2-methoxy-3-2-methylpropyl, unii-s327o0t12o, ibmp, 3-methoxy-2-isobutylpyrazine
InChI-nyckel UXFSPRAGHGMRSQ-UHFFFAOYSA-N
LEDER COC1=NC=CN=C1CC(C)C
IUPAC-namn 2-methoxy-3-(2-methylpropyl)pyrazine
Molekylvikt (g/mol) 166.22
PubChem CID 32594
Formel vikt 166.22
Procent renhet 99%
Fysisk form Liquid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Isobutyl-3-methoxypyrazine
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.