missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2-Isobutyl-4,5-dimethylthiazole, 99%, Thermo Scientific™

Produktkod. 11425127
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
2.5 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
2.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11425127 10 g 10g
11415127 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11425127 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22554.09
Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 53498-32-1
Molekylformel C9H15NS
Molekylvikt (g/mol) 169.29
MDL-nummer MFCD00053136
InChI-nyckel NSVPHVLZAKJSGV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-isobutyl-4,5-dimethylthiazole, geranium thiazole, 4,5-dimethyl-2-isobutylthiazole, thiazole, 4,5-dimethyl-2-2-methylpropyl, 4,5-dimethyl-2-isobutyl thiazole, unii-5p82vd25zi, 4,5-dimethyl-2-2-methylpropyl-1,3-thiazole, acmc-1ak7t, 2-iso-butyl-4,5-dimethylthiazole, 2-isobutyl-4,5-dimethyl-thiazole
PubChem CID 104513
IUPAC-namn 4,5-dimethyl-2-(2-methylpropyl)-1,3-thiazole
LEDER CC(C)CC1=NC(C)=C(C)S1

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2-Isobutyl-4,5-dimethylthiazole
Densitet 0.967
Kvantitet 10 g
Formel vikt 169.28
Procent renhet 99%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.