missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Isobutyl-5,5-dimethyl-1,3-dioxane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Isobutyl-5,5-dimethyl-1,3-dioxane |
| CAS | 5455-65-2 |
| Molekylformel | C10 H20 O2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 5,5-Dimethyl-2-(2-methylpropyl)-1,3-dioxane |
| InChI formel | InChI=1S/C10H20O2/c1-8(2)5-9-11-6-10(3,4)7-12-9/h8-9H,5-7H2,1-4H3 |
| LEDER | CC(C)CC1OCC(C)(C)CO1 |
| IUPAC-namn | 5,5-dimethyl-2-(2-methylpropyl)-1,3-dioxane |
| Molekylvikt (g/mol) | 172.265 |
| Formel vikt | 172.146 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?