Läs mer
2-Isobutylpyridine, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11446066
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11446066 5 g 5g
11456066 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11446066 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22349.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6304-24-1
Molekylformel C9H13N
Molekylvikt (g/mol) 135.21
MDL-nummer MFCD02262142
InChI-nyckel BBVSPSDWPYWMOR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-isobutylpyridine, 2-2-methylpropyl pyridine, 2-isobutyl pyridine, pyridine, 2-2-methylpropyl, unii-gs3k23h1q8, pyridine, 2-isobutyl, fema no. 3370, 2-isobutyl-pyridin, 2-isobutyl-pyridine, acmc-1b4hh
PubChem CID 61385
IUPAC-namn 2-(2-metylpropyl)pyridin
LEDER CC(C)CC1=CC=CC=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Isobutylpyridine
Densitet 0.899
Kvantitet 5 g
Formel vikt 135.21
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.