missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2-Isobutylthiazole, 99%

Produktkod. 11444804
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11444804 25 g 25g
11434804 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11444804 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13759.14
Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

CAS: 18640-74-9 | C7H11NS | 141.232 g/mol

Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 18640-74-9
Molekylformel C7H11NS
Molekylvikt (g/mol) 141.232
MDL-nummer MFCD00005334
InChI-nyckel CMPVUVUNJQERIT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-isobutylthiazole, 2-isobutyl-1,3-thiazole, 2-2-methylpropyl thiazole, thiazole, 2-isobutyl, 2-2-methylpropyl-1,3-thiazole, 2-isobutyl thiazole, thiazole, 2-2-methylpropyl, iso-butyl thiazole, fema no. 3134
PubChem CID 62725
IUPAC-namn 2-(2-metylpropyl)-1,3-tiazol
LEDER CC(C)CC1=NC=CS1

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2-Isobutylthiazole
Densitet 0.998
Kokpunkt 172°C to 173°C
Flampunkt 58°C (136°F)
Odör Characteristic
Brytningsindex 1.496
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN1993
Beilstein 507823
Formel vikt 141.24
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre

Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.

Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.

Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.