Läs mer
2-Isobutylthiazole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Isobutylthiazole |
| CAS | 18640-74-9 |
| Molekylformel | C7 H11 N S |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H11NS/c1-6(2)5-7-8-3-4-9-7/h3-4,6H,5H2,1-2H3 |
| LEDER | CC(C)Cc1nccs1 |
| IUPAC-namn | 2-(2-methylpropyl)-1,3-thiazole |
| Molekylvikt (g/mol) | 141.23 |
| Formel vikt | 141.0612 |