Läs mer
2-Isobutyryl-N-phenyl-3-phenylacrylamide (E/Z mixture), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Benzylidene-4-methyl-3-oxo-N-phenyl-pentanamide |
| CAS | 125971-57-5 |
| Molekylformel | C19 H19 N O2 |
| Kvantitet | 100 g |
| Synonym | 4-Methyl-3-oxo-N-phenyl-2-(phenylmethylene)pentanamide, 2-Isobutyryl-N-phenyl-3-phenylacrylamide |
| InChI formel | InChI=1S/C19H19NO2/c1-14(2)18(21)17(13-15-9-5-3-6-10-15)19(22)20-16-11-7-4-8-12-16/h3-14H,1-2H3,(H,20,22) |
| LEDER | CC(C)C(=O)C(=Cc1ccccc1)C(=O)Nc2ccccc2 |
| IUPAC-namn | 2-benzylidene-4-methyl-3-oxo-N-phenylpentanamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 293.36 |
| Formel vikt | 293.1416 |