Läs mer
2-Isobutyrylcyclohexanone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Isobutyrylcyclohexanone |
| CAS | 39207-65-3 |
| Molekylformel | C10H16O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 2-(2-Methyl-1-oxopropyl)cyclohexanone, 2-(2-Methylpropanoyl)cyclohexan-1-one, 2-(2-Methylpropanoyl)cyclohexanone |
| InChI formel | InChI=1S/C10H16O2/c1-7(2)10(12)8-5-3-4-6-9(8)11/h7-8H,3-6H2,1-2H3 |
| LEDER | CC(C)C(=O)C1CCCCC1=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 168.23 |
| Formel vikt | 168.115 |