Läs mer
2-isocyanatbensonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10066664
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10066664 5 g 5g
10548253 250 mg 250mg
10502632 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10066664 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer BTB13667DE
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-10-2026
Kemiska identifierare
CAS 42066-86-4
Molekylformel C8H4N2O
Molekylvikt (g/mol) 144.133
InChI-nyckel FQLNVWAFXQUXGW-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2735873
IUPAC-namn 2-isocyanatbensonitril
LEDER C1=CC=C(C(=C1)C#N)N=C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Isocyanatobenzonitrile
Analysprocentintervall 95%
Linjär formel CNC6H4NCO
Kvantitet 5 g
Synonym 2-cyanophenyl isocyanate, benzonitrile,2-isocyanato, 2-isocyanato-benzonitrile, 2-isocyanatobenzenecarbonitrile, 2-cyanophenylisocyanate, benzonitrile, 2-isocyanato, acmc-1ap1b
Formel vikt 144.13
Procent renhet 95%