Läs mer
2-isocyanatbensonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 2-Isocyanatobenzonitrile |
| Analysprocentintervall | 95% |
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska |
| Linjär formel | CNC6H4NCO |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 2-cyanophenyl isocyanate, benzonitrile,2-isocyanato, 2-isocyanato-benzonitrile, 2-isocyanatobenzenecarbonitrile, 2-cyanophenylisocyanate, benzonitrile, 2-isocyanato, acmc-1ap1b |
| Formel vikt | 144.13 |
| Procent renhet | 95% |