missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

(2-Isocyanoethyl)-benzene, TRC

Produktkod. 17954565
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17954565 1 g
17931065 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17954565 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI8090001G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 59795-89-0
Molekylformel C9 H9 N
Molekylvikt (g/mol) 131.1745
Synonym Benzene, (2-isocyanoethyl)-, 1-Isocyano-2-phenylethane, 2-Phenylethyl isocyanide, Phenethyl isocyanide
IUPAC-namn 2-isocyanoethylbenzene
LEDER [C-]#[N+]CCc1ccccc1

Specifikationer

Kemiskt namn eller material (2-Isocyanoethyl)-benzene
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C9H9N/c1-10-8-7-9-5-3-2-4-6-9/h2-6H,7-8H2
Formel vikt 131.0735
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.