missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Isoniazid, Mikromol™
Beskrivning
2-Isoniazid
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Isoniazid |
| CAS | 1452-63-7 |
| Analyt- eller komponentnamn | 2-Isoniazid |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C6 H7 N3 O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 2-Pyridinecarboxylic Acid Hydrazide, Picolinic acid, hydrazide (6CI,7CI,8CI), 2-(Hydrazinocarbonyl)pyridine, 2-Pyridinecarboxylic hydrazide, 2-Pyridylcarboxylic acid hydrazide, INHd 2, NSC 81875, Picolinic hydrazide, Picolinoyl hydrazide, Picolinoylhydrazine, Pyridine-2-carbohydrazide, WS 104, α-Picolinohydrazide, 2-Isoniazid |
| InChI formel | InChI=1S/C6H7N3O/c7-9-6(10)5-3-1-2-4-8-5/h1-4H,7H2,(H,9,10) |
| LEDER | NNC(=O)c1ccccn1 |
| IUPAC-namn | pyridine-2-carbohydrazide |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?