Läs mer
2-Isonitrosoacetophenone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Isonitrosoacetophenone |
| CAS | 532-54-7 |
| Molekylformel | C8H7NO2 |
| Kvantitet | 50 g |
| Synonym | Phenylglyoxal 2-Oxime, Phenylglyoxal Aldoxime, 2-(Hydroxyimino)acetophenone, Benzoylformaldoxime, Isonitrosoacetophenone, NSC 1330, NSC 25388, Phenylglyoxal Monoxime, RA 54, alpha-(Hydroximino)acetophenone, alpha-(Hydroxyimino)acetophenone, (E)-2-Oxo-2-phenylacetaldehyde Oxime |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7NO2/c10-8(6-9-11)7-4-2-1-3-5-7/h1-6,11H |
| LEDER | ON=CC(=O)c1ccccc1 |
| IUPAC-namn | 2-hydroxyimino-1-phenylethanone |
| Molekylvikt (g/mol) | 149.15 |
| Formel vikt | 149.0477 |