Läs mer
2-isopropenyl-6-isopropylfenol, TRC
Produktkod. 30012627
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30012627 100 mg
30005462 10 mg
30004394 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30012627 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI822850100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 74926-89-9
Molekylformel C12H16O
Molekylvikt (g/mol) 176.25
Synonym 2-(1-Methylethenyl)-6-(1-methylethyl)phenol, Propofol Imp. B (EP)
IUPAC-namn 2-propan-2-yl-6-prop-1-en-2-ylfenol
LEDER CC(C)C1=CC=CC(=C1O)C(=C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(1-Methylethenyl)-6-(1-methylethyl)phenol
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C12H16O/c1-8(2)10-6-5-7-11(9(3)4)12(10)13/h5-7,9,13H,1H2,2-4H3
Formel vikt 176.1201