Läs mer
2-Isopropoxy-2-phenylacetic acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Isopropoxy-2-phenylacetic acid |
| CAS | 5394-87-6 |
| Molekylformel | C11H14O3 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 2-Phenyl-2-(propan-2-yloxy)acetic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C11H14O3/c1-8(2)14-10(11(12)13)9-6-4-3-5-7-9/h3-8,10H,1-2H3,(H,12,13) |
| LEDER | CC(C)OC(C1=CC=CC=C1)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-phenyl-2-propan-2-yloxyacetic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 194.23 |
| Formel vikt | 194.0943 |