Läs mer
2-Isopropoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10331614 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10331614 5 g Glass bottle 5g
10437012 1 g Glass bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10331614 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 359490050
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 61676-62-8
Molekylformel C9H19BO3
Molekylvikt (g/mol) 186.06
MDL-nummer MFCD00192241
InChI-nyckel MRWWWZLJWNIEEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-isopropoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, isopropoxyboronic acid pinacol ester, 4,4,5,5-tetramethyl-2-propan-2-yloxy-1,3,2-dioxaborolane, pinbop, isopropoxyboronic acid, pinacol ester, isopropyl pinacol borate, 2-iso-propoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-isopropoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolane, 2-isopropoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxa-borolane, 2-isopropoxy-4,4,5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborolane
PubChem CID 5017741
IUPAC-namn 4,4,5,5-tetramethyl-2-propan-2-yloxy-1,3,2-dioxaborolane
LEDER B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)OC(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Isopropoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Namnnotering 97%
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Färg Colorless
Densitet 0.9120g/mL, 0.912
Kokpunkt 73°C (15.0 mmHg)
Flampunkt 42°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glass bottle
Brytningsindex 1.4080 to 1.41
Kvantitet 5 g
Formel vikt 186.06
Procent renhet 97%
Fysisk form Liquid