Läs mer
2-Isopropoxi-4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan, 94 %
Produktkod. 11344016
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11344016 5 g 5g
11334016 1 g 1g
11354016 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11344016 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L17278.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 61676-62-8 | C9H19BO3 | 186,058 g/mol
Reagens för beredning av fluorenylborolan, reagens som används för att borylera arener. Reagens som används för att borylera arener och för beredning av fluorenylborolan.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden Reagens
för fluorenylborolanberedning, reagens som används för att borylera arener. Reagens som används för att borylera arener och för beredning av fluorenylborolan.
Löslighet Lösligt i
vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 61676-62-8
Molekylformel C9H19BO3
Molekylvikt (g/mol) 186.058
MDL-nummer MFCD00192241
InChI-nyckel MRWWWZLJWNIEEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-isopropoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, isopropoxyboronic acid pinacol ester, 4,4,5,5-tetramethyl-2-propan-2-yloxy-1,3,2-dioxaborolane, pinbop, isopropoxyboronic acid, pinacol ester, isopropyl pinacol borate, 2-iso-propoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-isopropoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolane, 2-isopropoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxa-borolane, 2-isopropoxy-4,4,5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborolane
PubChem CID 5017741
IUPAC-namn 4,4,5,5-tetrametyl-2-propan-2-yloxi-1,3,2-dioxaborolan
LEDER B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)OC(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Isopropoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Densitet 0.912
Kokpunkt 73 °C (15 mmHg)
Flampunkt 42 °C (107 °F)
Brytningsindex 1.409
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN1993
Beilstein 1906370
Känslighet Känslig för fukt
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Formel vikt 186.06
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.