Läs mer
2-isopropoxi-4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan, TRC
Produktkod. 30392342
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30392342 25 g
1 options
Produktkod. 30392342 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI82341025G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Isopropoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
CAS 61676-62-8
Molekylformel C9H19BO3
Kvantitet 25 g
Synonym 4,4,5,5-Tetramethyl-2-(1-methylethoxy)-1,3,2-dioxaborolane, 2-Isopropoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaboralane, 2-Isopropoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxoborolane, 4,4,5,5-Tetramethyl-2-[(propan-2-yl)oxy]-1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-Tetramethyl-2-isopropoxy-1,3,2-dioxaborolane, Isopropoxy 4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, Isopropoxyboronic Acid Pinacol Ester, Isopropyl Pinacol Borate, PinBop
InChI formel InChI=1S/C9H19BO3/c1-7(2)11-10-12-8(3,4)9(5,6)13-10/h7H,1-6H3
LEDER CC(C)OB1OC(C)(C)C(C)(C)O1
IUPAC-namn 4,4,5,5-tetrametyl-2-propan-2-yloxy-1,3,2-dioxaborolan
Molekylvikt (g/mol) 186.06
Formel vikt 186.1427