Läs mer
2-isopropoxi-4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan, TRC
Produktkod. 30393422
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30393422 5 g
1 options
Produktkod. 30393422 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI8234105G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Isopropoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
CAS 61676-62-8
Molekylformel C9H19BO3
Kvantitet 5 g
Synonym 4,4,5,5-Tetramethyl-2-(1-methylethoxy)-1,3,2-dioxaborolane, 2-Isopropoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaboralane, 2-Isopropoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxoborolane, 4,4,5,5-Tetramethyl-2-[(propan-2-yl)oxy]-1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-Tetramethyl-2-isopropoxy-1,3,2-dioxaborolane, Isopropoxy 4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, Isopropoxyboronic Acid Pinacol Ester, Isopropyl Pinacol Borate, PinBop
InChI formel InChI=1S/C9H19BO3/c1-7(2)11-10-12-8(3,4)9(5,6)13-10/h7H,1-6H3
LEDER CC(C)OB1OC(C)(C)C(C)(C)O1
IUPAC-namn 4,4,5,5-tetrametyl-2-propan-2-yloxy-1,3,2-dioxaborolan
Molekylvikt (g/mol) 186.06
Formel vikt 186.1427