Läs mer
2-isopropoxietanol, 99 %
Produktkod. 11347986
Change view
Kvantitet:
100 mL
1000 mL
2500 mL
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
2.5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11347986 2500 mL 2.5 L
11327986 100 mL 100ml
11337986 1000 mL 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11347986 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L13241.0F
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-08-2026
CAS: 109-59-1 | C5H12O2 | 104,15 g/mol
2-isopropoxietanol, används som en mångsidig mellanprodukt, applikationsintermediär och används även som kemikalie i organisk syntes. De används som lösningsmedel för många hartser, oljor, vaxer, fetter och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2-isopropoxietanol, används som en multipurpose intermediär, Application intermediat och används även som en kemikalie i organisk syntes. De används som lösningsmedel för många hartser, oljor, vaxer, fetter och färgämnen.
Löslighet
Det är lösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 109-59-1
Molekylformel C5H12O2
Molekylvikt (g/mol) 104.15
MDL-nummer MFCD00002866
InChI-nyckel HCGFUIQPSOCUHI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-isopropoxyethanol, isopropyl oxitol, isopropyl cellosolve, dowanal eipat, ethanol, 2-isopropoxy, isopropyl glycol, ethylene glycol isopropyl ether, isopropoxyethanol, ethanol, 2-1-methylethoxy, ucar ac
PubChem CID 7996
IUPAC-namn 2-propan-2-yloxietanol
LEDER CC(C)OCCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Isopropoxyethanol
Smältpunkt -60°C
Densitet 0.903
Kokpunkt 143°C
Flampunkt 45°C (113°F)
Linjär formel (CH3)2CHO(CH2)2OH
Brytningsindex 1.41
Kvantitet 2500 mL
UN-nummer UN1992
Beilstein 1732184
Löslighetsinformation It is soluble in water.
Formel vikt 104.15
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.