Läs mer
2-isopropoxyetanol, TRC
Produktkod. 30008316
Change view
Kvantitet:
25 mL
100 mL
250 mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30008316 100 mL
30007394 250 mL
30004603 25 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30008316 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI918253100ML
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 109-59-1
Molekylformel C5H12O2
Molekylvikt (g/mol) 104.15
Synonym 2-(1-Methylethoxy)ethanol, 2-(Propan-2-yloxy)ethanol, 2-Isopropyloxyethanol, 2-[(1-Methylethyl)oxy]ethanol, Dowanal EiPAT, Ethylene Glycol Isopropyl Ether, Ethylene Glycol Monisopropyl Ether, Ethylene Glycol Monoisopropyl Ether, Isopropyl Cellosolve, Isopropyl Oxitol, NSC 1259, Ucar AC, beta-Hydroxyethyl Isopropyl Ether
IUPAC-namn 2-propan-2-yloxetanol
LEDER CC(C)OCCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Isopropoxyethanol
Kvantitet 100 mL
InChI formel InChI=1S/C5H12O2/c1-5(2)7-4-3-6/h5-6H,3-4H2,1-2H3
Formel vikt 104.0837