Läs mer
2-isopropoxyfenol, 97 %
Produktkod. 11371877
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11371877 25 g 25g
11361877 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11371877 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L07360.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
CAS: 4812-20-8 | C9H12O2 | 152,193 g/mol
2-isopropoxifenol är en metabolit av propoxur. Den användes som målkemikalie för att utveckla en metod för att mäta urinens fenoliska metaboliter
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
2-isopropoxifenol är en metabolit av propoxur. Den användes som målkemikalie för att utveckla en metod för att mäta urinfenoliska metaboliter
Löslighet
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4812-20-8
Molekylformel C9H12O2
Molekylvikt (g/mol) 152.193
MDL-nummer MFCD00002184
InChI-nyckel ZNCUUYCDKVNVJH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-isopropoxyphenol, o-isopropoxyphenol, phenol, 2-1-methylethoxy, 2-1-methylethoxy phenol, 2-propan-2-yloxy phenol, unii-x51p4ue6x7, phenol, 2-isopropoxy, 2-propan-2-yl-oxy phenol, isopropyl catechol, caswell no. 508a
PubChem CID 20949
ChEBI CHEBI:38547
IUPAC-namn 2-propan-2-yloxifenol
LEDER CC(C)OC1=CC=CC=C1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Isopropoxyphenol
Densitet 1.032
Kokpunkt 100 °C till 102 °C (11 mmHg)
Flampunkt 87 °C (188 °F)
Brytningsindex 1.515
Kvantitet 25 g
Beilstein 1937063
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Formel vikt 152.19
Procent renhet 97%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Isopropoxyphenol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Isopropoxyphenol
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.