Läs mer
2-Isopropoxyphenol, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10323722 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10323722 5 g Glass Bottle 5g
10185120 25 g Glass Bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10323722 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 209220050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 4812-20-8
MDL-nummer MFCD00002184
InChI-nyckel ZNCUUYCDKVNVJH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-isopropoxyphenol, o-isopropoxyphenol, phenol, 2-1-methylethoxy, 2-1-methylethoxy phenol, 2-propan-2-yloxy phenol, unii-x51p4ue6x7, phenol, 2-isopropoxy, 2-propan-2-yl-oxy phenol, isopropyl catechol, caswell no. 508a
PubChem CID 20949
ChEBI CHEBI:38547
IUPAC-namn 2-propan-2-yloxyphenol
LEDER CC(C)OC1=CC=CC=C1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Isopropoxyphenol
Namnnotering 97%
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Färg Brown-Red to Yellow
Densitet 1.0300g/mL
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glass Bottle
Molekylformel C9H12O2
Linjär formel (CH3)2CHOC6H4OH
Brytningsindex 1.5140 to 1.5160 (20°C, 589nm)
Kvantitet 5 g
Molekylvikt (g/mol) 152.193
Formel vikt 152.19
Procent renhet ≥96.0%
Fysisk form Liquid