missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Alfa Aesar™ 2-Isopropoxypyridine-3-boronic acid pinacol ester, 96%

Produktkod. 11414530
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11414530 1 g 1g
11424530 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11414530 Leverantör Alfa Aesar™ Leverantörsnummer H50097.03

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Applications
2-Isopropoxypyridine-3-boronic acid pinacol ester is used as an intermediate in the pharmaceutical industry.

Solubility
Slightly miscible with water.

Notes
Incompatible with strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 848243-25-4
Molekylformel C14H22BNO3
Molekylvikt (g/mol) 263.144
MDL-nummer MFCD07366722
InChI-nyckel DLFPLUKZBSELRD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-isopropoxy-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 2-isopropoxypyridine-3-boronic acid pinacol ester, 2-isopropoxy-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-pyridine, 2-isopropoxypyridin-3-boronic acid pinacol ester, 2-isopropoxy-3-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 2-propan-2-yloxy-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, pubchem16590, 2-isopropoxypyridin-3-yl boronic acid pinacol ester, 2-propan-2-yloxy-3-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 2-1-methylethoxy-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine
PubChem CID 17750192
IUPAC-namn 2-propan-2-yloxy-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
LEDER B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=C(N=CC=C2)OC(C)C

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2-Isopropoxypyridine-3-boronic acid pinacol ester
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Slightly miscible with water.
Formel vikt 263.15
Procent renhet 96%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.