Läs mer
2-isopropoxipyridin-5-boronsyra, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15461679
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15461679 250 mg 250mg
15441679 1 g 1g
15451679 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15461679 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H64461.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 870521-30-5 | C8H12BNO3 | 181.00 g/mol
Det är ett viktigt råmaterial och intermediär som används inom organisk syntes inom jordbrukskemikalier, farmaceutiska och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Det är ett viktigt råmaterial och intermediär som används inom organisk syntes
inom jordbrukskemikalier, farmaceutiska och färgämnen.
Löslighet
Något löslig i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i tättsluten behållare. Med tillräcklig ventilation. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 870521-30-5
Molekylformel C8H12BNO3
Molekylvikt (g/mol) 181.00
MDL-nummer MFCD07368870
InChI-nyckel SGEOBUJTURUUJE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-isopropoxypyridin-3-yl boronic acid, 2-isoproxypyridine-5-boronic acid, 6-isopropoxypyridine-3-boronic acid, 6-isopropoxypyridin-3-ylboronic acid, 6-isopropoxy-3-pyridyl boronic acid, 2-isopropoxypyridine-5-boronic acid, 2-isopropoxy-5-pyridineboronic acid, 6-propan-2-yloxy pyridin-3-yl boronic acid, 6-isoproxypyridine-3-boronic acid, boronic acid, 6-1-methylethoxy-3-pyridinyl
PubChem CID 44754864
IUPAC-namn (6-propan-2-yloxipyridin-3-yl)borsyra
LEDER CC(C)OC1=NC=C(C=C1)B(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Isopropoxypyridine-5-boronic acid
Kvantitet 250 mg
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 181
Procent renhet 97%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.