Läs mer
2-Isopropyl-1,3-dioxane-5,5-dicarboxylic Acid 5,5-Diethyl Ester, TRC
Produktkod. 30394680
Change view
Kvantitet:
500 mg
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30394680 5 g
30401303 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30394680 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI8244255G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 35113-48-5
Molekylformel C13H22O6
Molekylvikt (g/mol) 274.31
Synonym 2-(1-Methylethyl)-1,3-dioxane-5,5-dicarboxylic Acid Diethyl Ester, 2-Isopropyl-5,5-dicarbethoxy-1,3-dioxane
IUPAC-namn diethyl 2-propan-2-yl-1,3-dioxane-5,5-dicarboxylate
LEDER CCOC(=O)C1(COC(OC1)C(C)C)C(=O)OCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Isopropyl-1,3-dioxane-5,5-dicarboxylic Acid 5,5-Diethyl Ester
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C13H22O6/c1-5-16-11(14)13(12(15)17-6-2)7-18-10(9(3)4)19-8-13/h9-10H,5-8H2,1-4H3
Formel vikt 274.1416