Läs mer
2-Isopropyl-1-methoxy-4-nitro-benzene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Isopropyl-1-methoxy-4-nitro-benzene |
| CAS | 1706-81-6 |
| Molekylformel | C10H13NO3 |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13NO3/c1-7(2)9-6-8(11(12)13)4-5-10(9)14-3/h4-7H,1-3H3 |
| LEDER | COc1ccc(cc1C(C)C)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | 1-methoxy-4-nitro-2-propan-2-ylbenzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 195.22 |
| Formel vikt | 195.0895 |