missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Isopropyl-6-methyl-4-pyrimidone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Isopropyl-6-methyl-4-pyrimidinol |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H12N2O/c1-5(2)8-9-6(3)4-7(11)10-8/h4-5H,1-3H3,(H,9,10,11) |
| Formel vikt | 152.095 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?